Merck
SNAP2BHMD0100
Millipore
SNAP id® 2.0 Midi Blot Holders
8.5 x 13.5 cm, horizontal, flat profile for compact space storage
別名:
SNAP id® consumables, Western blot, Western blot holders
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
product name
SNAP id® 2.0 ミディブロットホルダー(8.5 x 13.5 cm), The new Midi Blot Holders ensure the membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
品質水準
メーカー/製品名
SNAP id®
テクニック
western blot: suitable
適合性
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
詳細
新しいミディブロットホルダーは、メンブレンを水平に保ち、抗体が均一に行き渡るようにします。平らな形状であるため、保管、輸送、廃棄物管理のためのスペースの割当てが少なくてすみます。
アプリケーション
イムノブロッティングにおいて使用。
新しいミディブロットホルダーは、メンブレンを水平に保ち、抗体が均一に行き渡るようにします。平らな形状であるため、保管、輸送&廃棄物管理のためのスペースの割当てが少なくてすみます。
法的情報
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
SDSポリアクリルアミドゲルからニトロセルロースシートへのタンパク質の電気泳動転写を説明したさまざまなブロット手順のワークフローステップを含むウェスタンブロットプロトコル。イムノブロッティングプロトコルとしても知られています。
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.