Merck
SLLHH13
Millipore
Millex® hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
別名:
0.45 μm PTFE syringe filter, Millex-LH syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume< 25 μL (after air purge)
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
H
21.1 mm
直径
13 mm
ろ過面積
0.65 cm2
容量
10 mL
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
SLCRX13NL replaces SLLHH13NL
SLCRX13NK replaces SLLHH13NK
規格
For general laboratory use only
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.