Merck
SLCRM25NS
Millipore
Millex親水性PTFEシリンジフィルター
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, glass fiber prefilter
別名:
0.45 μm PTFEシリンジフィルター, Millex-LCRシリンジフィルター, Millexシリンジフィルター、親水性PTFE、HPF、非滅菌
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
PTFE membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
品質水準
詳細
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-LCR hydrophilic PTFE membrane with glass fiber prefilter, domed housing
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex
特徴
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex
パラメーター
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
21 mm
直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
容量
100 mL
ポアサイズ
0.45 μm
入力
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
sample type aqueous solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Non-Sterile Millex HPFシリンジフィルターの概要
• HPF Millexには2種類の媒体が含まれています:大型粒子を除去するための等級別グラスファイバープレフィルター(10.0~0.7 µm)および精密ろ過用の0.20または0.45 µmのメンブレンフィルターです。
• とくに粒子を含む溶液をろ過するときに、プレフィルトレーション媒体のない標準的なフィルターと比較して顕著に大きいスループット
•手動および自動用途用
• 低抽出性のポリエチレンハウジング
3種類のパックサイズがあります:
NSで終わるカタログ番号(-------NS): 50個入りパック
NKで終わるカタログ番号(-------NK):1000個入りパック
NZで終わるカタログ番号(-------NZ):200パックは、各25個の8チューブに組立て済みです。
用途:
薬剤溶解試験、自動サンプル調製、高レベルの粒子を含む溶液の清澄化
フィルターコード:HPF/LCR
規格
実験室での一般的用途に限ります。
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
資料
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Millex® 親水性PTFEシリンジフィルターでは、さまざまなサンプルのろ過に適した幅広い化学適合性と安定した性能が得られます。
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
すべて表示