テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
詳細
アクチンやチューブリンなどの細胞骨格タンパク質は、細胞の構造や運動性に重要な役割を果たしています。細胞骨格タンパク質の調節異常は、癌の転移や疾患にも関与しています。タキソールは重合化したチューブリンに結合して微小管を安定化させ、有糸分裂を阻害します。しかし、BioTracker 微小管細胞骨格色素のような蛍光性タキソール化合物は、微小管動態や細胞分裂をあまり破壊しません。これはおそらく、タキソール自体と比較して蛍光プローブの結合親和性が低いためであると考えられます。
BioTracker 細胞骨格微小管色素は、生細胞中の微小管細胞骨格をイメージングするための緑色蛍光細胞透過性タキソールプローブです。FITC チャンネルを用いて検出できる、シンプルで迅速かつ高感度な染色剤です。この色素には、特定の細胞型においてプローブの保持と染色を改善する可能性のある、流出ポンプ阻害薬である 100mM ベラパミルのバイアルが同梱されています。
スペクトル特性
吸光度: 500 nm
発光:515 nm
BioTracker 細胞骨格微小管色素は、生細胞中の微小管細胞骨格をイメージングするための緑色蛍光細胞透過性タキソールプローブです。FITC チャンネルを用いて検出できる、シンプルで迅速かつ高感度な染色剤です。この色素には、特定の細胞型においてプローブの保持と染色を改善する可能性のある、流出ポンプ阻害薬である 100mM ベラパミルのバイアルが同梱されています。
スペクトル特性
吸光度: 500 nm
発光:515 nm
アプリケーション
生細胞の細胞骨格をイメージングするための生細胞イメージング微小管色素
生細胞蛍光イメージング
研究のサブカテゴリ
生細胞色素
生細胞色素
研究カテゴリー
細胞シグナル伝達
細胞シグナル伝達
構成
1)50 µL BioTracker 488 Green 微小管細胞骨格色素(1000 倍濃縮 DMSO 溶液)(CS224593)1 バイアル
2)100 µL ベラパミル HCL(100 mM DMSO 溶液)(CS224592)1バイアル
2)100 µL ベラパミル HCL(100 mM DMSO 溶液)(CS224592)1バイアル
品質
スペクトル特性
吸収: 500 nm
発光:515 nm
吸収: 500 nm
発光:515 nm
物理的形状
液体
保管および安定性
BioTracker 488 Green 微小管細胞骨格色素は2~8ºCで保存してください。遮光して保存してください。
注記:開ける前に、バイアルの底に内容物を集めるため、バイアルを軽く遠心してください。
注記:開ける前に、バイアルの底に内容物を集めるため、バイアルを軽く遠心してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2