Merck
SCT056
Sigma-Aldrich
BioTracker QUMA-1 RNA G-quadruplex生細胞色素
A red-emitting fluorescent probe for tracking RNA G-quadruplexes dynamics, such as folding and unfolding, in live cells.
別名:
Live cell imaging probe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.47
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
詳細
RNA G四重鎖は、グアニンに富んだRNAスタックが自己集合して、積み重ねられたG四重鎖を形成することで形成されます。これは、タンパク質をコードする(mRNA)転写産物とコードしない(ncRNA)転写産物で起こる可能性があります。RNA G四重鎖は、さまざまな生物学的機能、すなわちテロメア伸長、DNA組換え、転写、RNA転写後機構(pre-mRNAプロセシング、mRNA代謝回転、標的化および翻訳)に関与しており、ヒトのさまざまな疾患と関連していることを示す証拠が増えつつあります。
BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL> QUMA-1 RNA G四重鎖生細胞色素(QUMA-1)は、赤色発光蛍光プローブであり、RNA G四重鎖のダイナミクス(フォールディングおよびアンフォールディング)と動きの研究に使用できます。 QUMA-1は可逆的な色素であり、G四重鎖に結合すると発光し、アンフォールディングすると消光します。QUMA-1はRNA G四重鎖に対して特異性が高く、DNA、二本鎖RNA、一本鎖RNAまたはその他のRNA構造には結合しません。QUMA-1はRNA-タンパク質相互作用の研究にも使用できる可能性があります。
スペクトル特性
吸収:555 nm
発光:660 nm
アプリケーション
生細胞内でRNA G四重鎖のフォールディングやアンフォールディングなどのダイナミクスを追跡するための赤色発光蛍光プローブ。
生細胞蛍光イメージング
研究のサブカテゴリー
生細胞色素
研究のサブカテゴリー
細胞イメージング
マイクロRNA
RNA代謝およびタンパク質結合
品質
純度: ≥ HNMR、LC-MS、HPLC、元素分析により98%と確認。
モル質量:628.17 g/mol
物理的形状
凍結乾燥品
保管および安定性
BioTracker QUMA-1 RNA G四重鎖生細胞色素は-20℃で、乾燥および遮光して保存してください
注記:開栓前にバイアルを軽く遠心分離してバイアルの底に内容物を集めます。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCT056:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiu-Cai Chen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(17), 4702-4706 (2018-02-18)
Because of the absence of methods for tracking RNA G-quadruplex dynamics, especially the folding and unfolding of this attractive structure in live cells, understanding of the biological roles of RNA G-quadruplexes is so far limited. Herein, we report a new
質問
  1. Can we use it in fixed cells?
    1 回答
    1. Yes, this probe can be used in fixed cells. Please see the following reference:
      Chen X et al. Tracking the Dynamic Folding and Unfolding of RNA G-Quadruplexes in Live Cells. Angew Chem Int Ed Engl. 2018 Apr 16;57(17):4702-4706.