SCT025
BioTracker 519 Green β-Gal Dye
Live cell imaging dye for β-galactosidase (β-gal) used to detect LacZ reporter gene expression and cellular senescence (SA-β-gal).
別名:
B-galactosidase probe, Beta galactosidase probe, Live cell β-Gal probe, Live cell imaging probe
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
おすすめの製品
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
β-ガラクトシダーゼ、別名ベータ -gal またはβ -gal は、グリコシド結合の切断を介してβ -ガラクトシドの単糖への加水分解を触媒するグリコシド加水分解酵素です。β-gal は、色素生産性の X-Gal を用いて遺伝子発現をモニタリングするレポーターマーカーとして、分子生物学で一般的に使用されています。β-gal は細胞老化の測定にも使用されています(SA-β-gal)。
BioTracker 519 Green β-Gal Dye は、生細胞のβ-ガラクトシダーゼを検出するための蛍光プローブです。細胞老化の指標として、蛍光イメージングや、lacZ をトランスフェクトした細胞と組織の選択に利用できます。その他の用途としては、蛍光イメージングによる遺伝子解析、トランスフェクション効率のモニタリング、遺伝子プロモーターやエンハンサー因子の研究などがあります。この色素は、3% パラホルムアルデヒド固定の前でも後でも、lacZ を発現している HEK293 細胞を染色できます。
スペクトル特性
吸光度:497nm
発光:519nm
BioTracker 519 Green β-Gal Dye は、生細胞のβ-ガラクトシダーゼを検出するための蛍光プローブです。細胞老化の指標として、蛍光イメージングや、lacZ をトランスフェクトした細胞と組織の選択に利用できます。その他の用途としては、蛍光イメージングによる遺伝子解析、トランスフェクション効率のモニタリング、遺伝子プロモーターやエンハンサー因子の研究などがあります。この色素は、3% パラホルムアルデヒド固定の前でも後でも、lacZ を発現している HEK293 細胞を染色できます。
スペクトル特性
吸光度:497nm
発光:519nm
アプリケーション
生細胞蛍光イメージング
研究カテゴリー
細胞イメージング
細胞イメージング
研究サブカテゴリー
生細胞色素
生細胞色素
物理的形状
凍結乾燥品
保管および安定性
BioTracker 519 Green β-Gal Dye は、-20°C で、乾燥させ遮光して保存してください。
注記:開ける前に、バイアルの底に内容物を集めるため、バイアルを軽く遠心してください
注記:開ける前に、バイアルの底に内容物を集めるため、バイアルを軽く遠心してください
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCT025:
試験成績書(COA)