安全性情報
SCMF001
Sigma-Aldrich
FIBROGRO® ヒト線維芽細胞培養用完全培地キット
The FibroGRO Media provide an optimal cell culture environment for many types of human fibroblasts & mouse embryonic fibroblasts.
別名:
FibroGRO-LS 培地, ヒト線維芽細胞培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Chemicon®
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
保管条件
do not freeze
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
入力
sample type epithelial cells
詳細
FibroGRO® 培地は、さまざまな種類のヒト線維芽細胞 マウス胚線維芽細胞に最適な細胞培養環境を提供します。これらの低血清/無血清培地は、優れた細胞形態を維持しながら、市販の血清含有培地と同等以上の速度で、このような細胞を増殖させることが示されています。安定性を高めるため、培地は特別に設計されたUV保護用シュリンクラップに包装されており、利便性を考慮し、温度ゲージも同梱されています。FibroGRO® 培地には、実験結果に影響を及ぼす可能性のある細胞ストレスやマスキング効果を引き起こすと考えられる抗菌薬およびフェノールレッドは含まれていません。
アプリケーション
FibroGRO 培地は、さまざまな種類のヒト線維芽細胞 & マウス胚線維芽細胞に最適な細胞培養環境を提供します。
FibroGRO 完全培地は、ヒト線維芽細胞の無血清培養用に最適化された合成培地で、無血清環境下において、はるかに高濃度の FBS を添加した同等の培地と同等かそれ以上の速度で、こうした細胞の増殖をサポートします。
FibroGRO 完全培地は、ヒト線維芽細胞の無血清培養用に最適化された合成培地で、無血清環境下において、はるかに高濃度の FBS を添加した同等の培地と同等かそれ以上の速度で、こうした細胞の増殖をサポートします。FibroGRO 培地は、細胞ストレスを引き起こし、実験結果に影響を与える “マスキング効果” を起こしうる成分である、抗菌剤およびフェノールレッドを含みません(最適な細胞パフォーマンスを達成するために、これらは必要でも推奨されるものでもありません)。FibroGRO 培地は、幹細胞培養に必要な無血清ヒトフィーダー層の樹立や、創傷治癒、毒性学、基礎細胞生物学の試験モデルとして、完璧な細胞系を提供します。
構成
  • SCMF-BM
  • SCMF001-S
保管および安定性
SCMF-BM:4°℃で保存してください。有効期限はラベルをご参照ください。SCMF001-S:-20°Cで保存してください。有効期限は各ラベルをご参照ください。添加培地 = 4°C、暗所。添加後 1 ヵ月以内にご使用ください。冷凍しないでください。
その他情報
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FIBROGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitro の診断用途、ex vivo あるいは in vivo の治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials