Merck
SCM104
Sigma-Aldrich
3dGRO® R-Spondin-1調整培地サプリメント
Alternative stem cell media supplement to purified recombinant R-Spondin-1 protein for organoid cultures.
別名:
3dGRO Media Supplement, Conditioned Media Supplement, R-Spondin-1 Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
関連するカテゴリー
詳細
3Dオルガノイド培養システムは、ヒト疾患の研究のための強力なツールとしてますます利用されるようになっています。R-Spondinタンパク質は、WNT/β-カテニン経路とWNT/PCP経路の両方を活性化するタンパク質を含む、システインに富んだトロンボスポンジンI型リピートのファミリーです。R-Spondin-1(RSPO1)は、3Dオルガノイドを培養するために最も広く使用されているニッチ因子の1つであり、マウスおよびヒト由来の胃、小腸、結腸、膵臓、肝臓のオルガノイド1,2,3と、その他の大型および小型動物由来の腸オルガノイド4の樹立に使用されています。 しかし、オルガノイド培地には高濃度が必要であるため、リコンビナント・R-Spondin-1の使用には法外な費用がかかります。3dGRO® R-Spondin-1調整培地サプリメントは、精製リコンビナント・RSPO1タンパク質に代わる、強力かつ安価なオルガノイド培地であり、最高レベルのRSPO-1発現に最適化され、安定性と性能が確保されています。
注記:製品は2倍の濃度で提供されます(完全なオルガノイド培地のレシピについてはデータシートを参照のこと)。
出典:
3dGRO® R-Spondin-1調整培地サプリメントは、N末端をインフルエンザ赤血球凝集素(HA)エピトープおよびC末端をマウスIgG2a Fcフラグメントで標識したマウスR-Spondin-1を安定的に分泌する293T細胞トランスフェクタントから作製されている。 本調整培地に血清は含まれていません。
保管および安定性
RSPO-1調整培地は-20℃で保存し、 使用可能になったら、サプリメントを2~8℃の暗所で一晩解凍します。 解凍したRSPO-1調整培地は、2~8℃で2週間保存できます。
法的情報
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCM104:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
オルガノイド培養に関するFAQ3D細胞培養プロトコルに従ったオルガノイドの培養・分析方法をご覧ください。ヒントとコツ。
オルガノイド培養用製品により、組織または幹細胞に由来する3Dの脳、腸、肺および腫瘍のオルガノイドモデルを作成できます。
すべて表示
関連コンテンツ
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.