Merck
SCC177
Sigma-Aldrich
TS/Aマウス乳腺がん細胞株
Mouse
別名:
TSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
TS/Aマウス乳腺がん細胞株, TS/A mouse mammary adenocarcinoma cell line is a well characterized and highly published model for breast cancer research.
由来生物
mouse
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
ambient
詳細
TS/Aは転移性の高いマウス乳腺がん細胞株で、培養中に顕著な形態的不均一性を示し、上皮様から線維芽細胞様まで、幅広い分化細胞型を示します (1)。 TS/A細胞はエストロゲン受容体とコロニー刺激因子を発現しています。接着性タンパク質ICAM-1は陰性です (2,3)。 TS/A細胞株は、腫瘍転移と不均一性に関してよく特性評価がなされ多くの論文が発表されているモデルであり、免疫学的遺伝子治療の研究によく使用されるツールです (4,5)。 乳がんの同系マウスモデルとしても使用できます。
TS/A細胞株は、BALB/c雌マウスに自然発生した乳腺がんから単離されました (1)。
転移性(ステージ IV)の乳がんは、すべてのステージの乳がんの中で生存率が最も低いです。転移は新しい場所でさまざまな形態となる可能性があり、それによって診断と治療方針決定が複雑になります。そのため、転移がんのin vivo挙動を模倣する腫瘍細胞株は、乳がん研究における重要なツールとなります。
細胞株の説明
がん細胞
アプリケーション
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、[email protected]をご覧ください。
研究カテゴリー
がん
腫瘍学
品質
• 各バイアルには≥1X10⁶個の生存細胞が含まれています。
• 細胞は、Charles River Animal Diagnostic ServicesのMouse Essential CLEARパネルにより感染症に関して陰性であることがテストされています。
• 細胞は、マウス起源であること、およびラット、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、ヒトおよびヒト以外の霊長類(NHP)による種間汚染に関して陰性であることが、Charles River Animal Diagnostic ServicesのContamination CLEARパネルによる評価に従って検証されています。
• 細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
SCC177:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Nicoletti et al.
British journal of cancer, 52(2), 215-222 (1985-08-01)
We investigated the presence of colony-stimulating factor (CSF) in supernatants obtained from TS/A, a new metastatic murine cell line, and from its high-and low-metastatic clonal derivatives (E and F clones, respectively). TS/A cells produced a CSF in vitro that induced
P Nanni et al.
Clinical & experimental metastasis, 1(4), 373-380 (1983-10-01)
A metastasizing mouse cell line (TS/A), originated from a mammary adenocarcinoma which arose spontaneously in a BALB/c female retired breeder, has been established in vitro. It displayed a remarkable morphologic heterogeneity, which is evident in plastic adherent cultures (cell types
A Allione et al.
Cancer research, 54(23), 6022-6026 (1994-12-01)
To evaluate the efficacy of vaccinations with cytokine-gene-transduced tumor cells, BALB/c mice were challenged with 1 x 10(5) parental cells of a syngeneic adenocarcinoma cell line (TSA-pc). No protection was observed in mice immunized 30 days earlier with 1 x
P Musiani et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 74(1), 146-157 (1996-01-01)
Impressive inhibition of tumor growth has been observed after transduction of cytokine genes into tumor cells. Secreted cytokines do not affect the proliferation of a tumor directly but activate a host immune reaction strong enough to overcome its oncogenic capacity.
Ai Sato et al.
STAR protocols, 2(2), 100488-100488 (2021-05-28)
Here, we describe an immunofluorescence (IF) microscopy-based approach to quantify cytosolic double-stranded DNA molecules in cultured eukaryotic cells upon the selective and specific permeabilization of plasma membranes. This technique is compatible with widefield microscopy coupled with automated image analysis for