Merck
SCC147
Sigma-Aldrich
TPC-1ヒト甲状腺乳頭がん細胞株
Human
別名:
TPC1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
product name
TPC-1ヒト甲状腺乳頭がん細胞株, TPC-1 human papillary thyroid carcinoma cell line is a highly characterized model for thyroid cancer research.
由来生物
human
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
ambient
詳細
TPC-1は、女性患者の甲状腺乳頭がんから単離された、広く公表され、十分に特性評価された細胞株です(6)。 TPC-1のゲノムには、成人の散発性乳頭がんの約20%に認められるRET/PTC1再構成が含まれています(2)。 TPC-1は、H-RASにサイレント多型を有し、BRAF、CNBB1、EGFR、K-RAS、RAF-1、PI3K、TRHBの配列について野生型です(3)。 TPC-1細胞は、サイログロブリン(Tg)を産生するとともに、甲状腺分化マーカーのPAX8および腫瘍進行因子のポドプラニンを発現します(4)。 さらに、TPC-1は、特定のヒトがんの潜在的寄与因子であるヒトサイトメガロウイルス潜伏期のin vitroモデルとして利用されています(5)。 したがって、TPC-1細胞株は、甲状腺がん発生の機序を検討するための優れた系です。
甲状腺がんは最も一般的な内分泌がんであり、多くの国で発生率が急速に増加しています。 分化型甲状腺がんのヒトモデルは、甲状腺の発がんに寄与する経路と機構を評価する上できわめて有用です。
参考文献:
1.Davies L, Welch HG (2006).Increasing incidence of thyroid cancer in the United States, 1973-2002.JAMA 295(18): 2164-2167.
2.Pilli T, et al. (2009).Potential utility and limitations of thyroid cancer cell lines as models for studying thyroid cancer.Thyroid 19(12): 1333-1342.
3.Meireles AM, et al. (2007).Molecular and genotypic characterization of human thyroid follicular cell carcinoma-derived cell lines.Thyroid 17(8): 707-715.
4.Rudzińska M, et al. (2014).The role of podoplanin in the biology of differentiated thyroid cancers.PLoS One 9(5): e96541.
5.Tanaka J, et al. (1987).Establishment and biological characterization of an in vitro human cytomegalovirus latency model.Virology 161(1): 62-72.
6.Ishizaka Y, et al. (1989).Presence of aberrant transcripts of ret proto-oncogene in a human papillary thyroid carcinoma cell line.Jpn J Cancer Res 80(12): 1149-1152.
細胞株の説明
がん細胞
アプリケーション
TPC-1ヒト甲状腺乳頭がん細胞株は、甲状腺がん研究用に十分に特性評価されたモデルです。
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comをご覧ください。
研究のカテゴリー
がん
腫瘍学
品質
• 各バイアルには≥1X10⁶個の生存細胞が含まれています。
• 細胞は、Charles River Animal Diagnostic ServicesのHuman Essential CLEARパネルにより感染症に関して陰性であることがテストされています。
• 細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
• 細胞は、ヒト起源であること、およびマウス、ラット、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、およびヒト以外の霊長類(NHP)による種間汚染に関して陰性であることが、Charles River Animal Diagnostic ServicesのContamination CLEARパネルによる評価に従って検証されています。
• 細胞の各ロットは、STR分析によって遺伝子型が決定されて細胞株の固有性が検証されます。
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCC147:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Renuka Raman et al.
The Journal of experimental medicine, 219(6) (2022-05-06)
Genetic alterations in RET lead to activation of ERK and AKT signaling and are associated with hereditary and sporadic thyroid cancer and lung cancer. Highly selective RET inhibitors have recently entered clinical use after demonstrating efficacy in treating patients with
Huanquan Lu et al.
Development, growth & differentiation, 62(2), 129-138 (2020-01-09)
Thyroid cancer (TC) is the most common malignant endocrine tumor, and its incidence has progressively increased over several decades. Accumulating evidence has suggested that PFKFB4, a critical regulatory enzyme of glycolysis, has been implicated in various solid cancers. However, the
Hao Jia et al.
Bioengineered, 13(4), 9588-9601 (2022-04-13)
Melatonin (MEL) is an effective therapeutic choice for thyroid cancer treatment. In this study, we aimed to explored the potential effect of MEL upon the drug sensitivity of cancer cells and the according underlying mechanisms. Thyroid cancer mice were established
Mingming Wang et al.
Journal of cell communication and signaling, 15(2), 237-250 (2020-10-16)
Due to the steadily rising morbidity and mortality, thyroid cancer remains the most commonly seen endocrine cancer. The present study attempted to investigate the mechanism from the perspective of long non-coding RNA (lncRNA) regulation. We identified 53 markedly increased lncRNAs
Yu Mao et al.
Endocrine journal, 68(11), 1267-1281 (2021-06-11)
Circular RNA 40S ribosomal protein S28 (circRPS28; hsa_circ_0049055) is upregulated in papillary thyroid carcinoma (PTC) patients. However, its role remained uncovered in the progression of PTC. Above all, expression of circRPS28 was determined in PTC samples by real-time quantitative PCR