安全性情報
SAE178-100UG
Sigma-Aldrich
SAvPhire単量体ストレプトアビジンiFluor 647
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
クローン
monoclonal
品質水準
交差性
all
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
詳細
蒸留水100 mLで溶解すると濃度は1.0 mg/mLになります。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
特異性
SAvPhire単量体ストレプトアビジンは、大腸菌で発現され、ビオチン化タンパク質の免疫検出に適したiFluor 647と結合しています。
アプリケーション
エピトープ:不明
品質
A431細胞において免疫細胞染色により評価済み。
ビオチン化抗EGFR(1:1,000希釈)とSAvPhire単量体ストレプトアビジンiFluor 647の1:1混合物を用いたA431細胞の免疫蛍光分析で、EGFRが検出されました。
物性
SAvPhire単量体ストレプトアビジンは15.5 kDa(N末端HisタグとC末端FLAGタグを含む)。
物理的形状
アジ化物を含まずD-マンニトールとスクロースを含むPBSから凍結乾燥したSAvPhire単量体ストレプトアビジン Alpha Fluor 647。
保管および安定性
+2℃~+8℃で受領日から1年間安定です。
その他情報
すべての種と反応すると予測されています。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAE178-100UG:
試験成績書(COA)