安全性情報
RX0090
Sigma-Aldrich
Rhodamine 6 G
Used as a dye and a fluorescent probe
別名:
Rhodamine 6 G, Basic Red 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H31ClN2O3
CAS番号:
分子量:
479.01
カラーインデックス番号:
45160
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
EC Index Number:
213-584-9
フォーム
solid
mp
215 °C
λmax
525-530 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H
InChI Key
VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Color: Red
Extinction coefficient: 69900 min
Form: Powder
Loss on drying: 5% max
Wavelength of max. absorbance: 525-530nm
pH of a 1% aqueous solution:
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
RX0090-1:
RX0090-901:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1