RPTMAG-86K
MILLIPLEX® Rat Pituitary Magnetic Bead Panel - Endocrine Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: ACTH, BDNF, FSH, GH, LH, Prolactin, TSH.
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
rat
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 75%
(GH)
accuracy: 88%
(ACTH)
accuracy: 89%
(LH)
accuracy: 90%
(TSH)
sensitivity: 0.38 pg/mL
(BDNF)
sensitivity: 0.87 pg/mL
(TSH)
sensitivity: 1.95 pg/mL
(ACTH)
sensitivity: 3.28 pg/mL
(LH)
sensitivity: 4.64 pg/mL
(Prolactin)
sensitivity: 6.50 pg/mL
(GH)
sensitivity: 7.62 pg/mL
(FSH)
standard curve range: 16-50,000 pg/mL
(GH, Prolactin)
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
(ACTH, BDNF, LH, TSH)
standard curve range: 32-100,000 pg/mL
(FSH)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
MILLIPLEX® Rat Pituitary Panel is a 7-plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in rat serum or plasma samples, rat tissue extract, or cell/tissue culture supernatant samples: Growth Hormone (GH), Thyroid-Stimulating Hormone (TSH), Adrenocorticotropic Hormone (ACTH), Luteinizing Hormone (LH), Prolactin, Follicle-Stimulating Hormone (FSH), and Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF). This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Endocrine
アプリケーション
- Analytes: Adrenocorticotropic Hormone (ACTH), Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), Follicle-Stimulating Hormone (FSH), Growth Hormone (GH), Luteinizing Hormone (LH), Prolactin, Thyroid-Stimulating Hormone (TSH)
- Recommended Sample Type: Rat serum, plasma, cell/tissue culture supernatants or lysates
- Recommended Sample Dilution: 25 μL per well 1:3 diluted serum or plasma; cell/tissue culture samples may require dilution in an appropriate control medium.
- Assay Run Time: Overnight (16-18 hours) at 2-8°C
- Research Category: Endocrine
- Research Subcategory: Metabolism
特徴および利点
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Multiplex toxicity assays enable researchers to simultaneously measure multiple toxicity biomarkers of various organs to gain a better understanding of toxicity. Explore how MILLIPLEX® multiplex toxicity assays are advancing research on liver injury, kidney toxicity, genotoxicity, and more.
マルチプレックス毒性アッセイにより、さまざまな臓器の複数の毒性バイオマーカーを同時に測定することで、毒性の理解を深めることができます。MILLIPLEX®マルチプレックス毒性アッセイが、肝障害、腎毒性、遺伝毒性などに関する研究をどのように進展させるかについてご覧ください。
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.
MILLIPLEX®マルチプレックス代謝アッセイなどのマルチプレックス・イムノアッセイは、メタボリックシンドローム研究に重要です。糖尿病や肥満など、関連するさまざまな病態の全体像を把握でき、時間とサンプル量を節約できるためです。