物質
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
25 mm
フィルタ直径
25 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
5%
色
white
屈折率
n/D 1.512
Matrix
MF-Millipore™
ポアサイズ
1.2 μm pore size
82 % porosity
泡立ち点
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
RAWG0250C:
試験成績書(COA)