安全性情報
PX1488
Supelco
Potassium Hydroxide Solution 45% W/W
TITRISTAR
別名:
Caustic Potash Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
認証
traceable to NIST
品質水準
蒸気圧
3 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
pH
>14 (20 °C in H2O)
bp
136 °C/1013 hPa
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アナリシスノート
Ammonium hydroxide precipitate: 0.01% max
Assay (acidimetric): 45.0% (w/w) min
Chloride (Cl): 0.005% max
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Ag): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Nickel (Ni): 5ppm max
Nitrogen compounds (as N): 5ppm max
Phosphate (PO4): 2.5ppm max
Potassium carbonate (K2CO3): 1.0% max
Sodium (Na): 0.025% max
Sulfate (SO4): 0.0015% max
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX1488-1:
PX1488-901:
試験成績書(COA)