Merck
PX0101
Sigma-Aldrich
1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
suitable for HPLC
別名:
1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Pentane Sulfonic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4SO3Na · H2O
CAS番号:
カラーインデックス番号:
45410
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
crystalline solid
テクニック
HPLC: suitable
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C5H12O3S/c1-2-3-4-5-9(6,7)8/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8)/p-1
InChI Key
RJQRCOMHVBLQIH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HPLC
アプリケーション
1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate can be used as an ion-pairing reagent in HPLC for the analysis of various organic compounds, metabolites, peptides, and proteins.[1]
アナリシスノート
Color: White
Form: Crystalline solid
Purity: 99% min
Solubility in water (5% w/v): To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.06AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.06AU max
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PX0101-3:
PX0101-2:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Fuad Al-Rimawi et al.
Journal of chromatography. A, 1160(1-2), 326-335 (2007-06-05)
The potential of methacrylate-based mixed-mode monolithic stationary phases bearing sulfonic acid groups for the separation of positively charged analytes (alkylanilines, amino acids, and peptides) by capillary electrochromatography (CEC) is investigated. The retention mechanism of protonated alkylanilines as positively charged model