Merck
PBGC07610
Millipore
PESメンブレンフィルター、10 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 76 mm
別名:
限外ろ過ディスク、10 kDa NMW
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
polyethersulfone membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Biomax®
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
直径
76 mm
フィルタ直径
76 mm
ろ過面積
41.8 cm2
ポアサイズ
10 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • バイオマックス®ポリエーテルスルホン(PES)の限外ろ過カットディスクメンブレンは、タンパク質の濃縮、精製、および脱塩に最適です。
  • 血清、血漿、または条件組織培養培地の濃縮と脱塩のために最適化されています。
  • 皆様のアプリケーションニーズにお応えするために、幅広い孔径を取り揃えています。
アプリケーション
限外ろ過ディスク(10 kDa NMW)は、血清、血漿、調整組織培養液などの高濃度サンプルを大量に使用する際のタンパク質の濃縮、精製、脱塩に適しています。また、バッファー交換にも適しています。
特徴および利点
  • 幅広い孔径のディスクをご用意しており、お客様の分離要求にお応えします。
  • Amicon® 撹拌セルに対応
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PBGC07610:
試験成績書(COA)