Merck
PAPP1-160K
Millipore
MILLIPLEX® Porcine Acute Phase Protein Panel 1
別名:
Luminex porcine acute phase multiplex kit, porcine multiplex CRP, porcine multiplex haptoglobin, Porcine multiplex kit, Luminex porcine immunoassay, Millipore porcine panel, porcine acute phase multiplex kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
To order a Milliplex® kit, please search for your analyte of interest.
交差性
porcine
品質水準
メーカー/製品名
Milliplex®
パラメーター
25 μL sample volume (per well of a 1:5000 dilution)
assay range
recovery range: 101%
(Haptoglobin)
recovery range: 102%
(CRP)
standard curve range: 0.15-600 ng/mL
(CRP)
standard curve range: 0.24-1000 ng/mL
(Haptoglobin)
inter-assay cv: ≤15%
intra-assay cv: ≤10%
テクニック
multiplexing: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Acute phase proteins (APPs) constitute an integral part of the innate immune response, exhibiting significant alterations in their serum/plasma concentrations in response to inflammation, infection, or trauma. This group of proteins includes haptoglobin (Hp) and C-reactive protein (CRP), which play pivotal roles in immune response, and are frequently studied as biomarkers of systemic inflammation and disease.
Research category: Cardiovascular
Research sub-category: Inflammation
特異性
There was no or negligible cross-reactivity between the antibodies for an analyte and any of the other analytes in this panel.
アプリケーション
MILLIPLEX® Porcine Acute Phase Protein Panel 1 is a 2-plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in porcine serum and plasma samples: C-Reactive Protein (CRP) and Haptoglobin.
特徴および利点
Configurable
包装
Each kit sufficient for 96 wells
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Explore how to select the best immunoassay platform for your research by choosing between multiplex and singleplex biomarker detection assays, immunoassay instrument platforms, immunoassay software, and services.
マルチプレックスおよびシングルプレックスバイオマーカー検出アッセイ、イムノアッセイシステムプラットフォーム、イムノアッセイソフトウェア、およびサービスの中から、お客様の研究に最適なイムノアッセイプラットフォームの選択方法を紹介します。
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
コンパニオンアニマルや農業用動物の研究のためにバイオマーカー検出マルチプレックス・イムノアッセイを使用する利点を確認し、獣医学用マルチプレックスアッセイをご覧ください。
すべて表示