Merck
P2GVPPC01
Millipore
Pellicon® 2 Miniフィルターモジュール
filtration area 0.1 m2, pore size 0.22 μm
別名:
Pellicon® 2 Mini Filter Module GVPP 0.22 μm C 0.1 m2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031623
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質水準
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
1.5 cm (0.6 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
ろ過面積
0.1 m2
Membrane nominal area
0.1 m2
重量分析抽出物
≤1500 mg/m2
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH
2-11
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Pellicon® 2 product line was designed with process scale-up and applications development in mind. The series of devices includes the long established Durapore® hydrophilic PVDF microfiltration membrane, well known for its exceptional combination of high flux, low protein binding and high product recoveries.
This Pellicon® 2 Mini Filter Module is a mini cassette, microfiltration product with a filtration area of 0.1 m2 and a 0.22 μm pore size.
This Pellicon® 2 mini cassette features a type c screen (coarse screen) and measures 5.6 cm (W) x 21 cm (L) x 1.5 cm (H).
特徴および利点
  • Leading-edge void-free membranes to match virtually any separation challenge
  • Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
  • Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
  • Predictable, fast, scale-up
  • True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Prefiltration Rquirements: 100 µm
アナリシスノート
Gravimetric Extractables: after a water flush
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2GVPPC01:
試験成績書(COA)