クローン
4B2C1.11, monoclonal
フォーム
liquid
含まれません
preservative
交差性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MDM2(4193)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunoblotting (2 g/ml, chemiluminescence)
Immunofluorescence (2.5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/reaction, see application references)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, heat pre-treatment required)
包装
警告
物理的形状
再構成
アナリシスノート
A549 or MCF7 cells or breast carcinoma tissue
その他情報
Barak, Y., et al. 1993. EMBO. J.12, 461.
Ladanyi, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 16.
Leach, F.S., et al. 1993. Cancer Res.53, 2231.
Oliner, J.D., et al. 1993. Nature362, 857.
Momand, J., et al. 1992. Cell69, 1237.
Oliner, J.D., et al. 1992. Nature358, 80.
Fakharzadeh, S.S., et al. 1991. EMBO J.10, 1565.
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
OP145-100UG:
OP145-ML:
OP145-20SUG:
OP145-MG:
試験成績書(COA)