Merck
MXRPARA06
Millipore
Milliflex®迅速試薬
pkg of 6 vials
別名:
迅速試験試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116130
NACRES:
NB.79
形状
liquid
品質水準
包装
pkg of 6 vials
メーカー/製品名
Milliflex®
dilution
(Environmental analysis)
アプリケーション
bioburden testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
適合性
Milliflex® Rapid
保管温度
2-8°C
詳細
Milliflex® Rapid試薬は、Milliflex® Rapid微生物検出および計数システムの一部です。この試薬は、Milliflex® Rapid AutoSprayステーションを使用してメンブレンにスプレイされます。
アプリケーション
Milliflex® Rapid試薬は、メンブレンにスプレイすることにより、検出タワーでの最終読み取りを実施して汚染をチェックするために使用されます。
構成
  • 6 x ATP放出試薬バイアル(1ボトルあたり5 mL)
  • 6 x Luer-lok®キャップ
  • 6 x バイアルアダプター
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MXRPARA06:
試験成績書(COA)