Merck
BMSD113110
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 1 mm, acid washed
別名:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
silica (glass)
包装
pkg of 200 g
メーカー/製品名
Benchmark Scientific D1131-10
ベッド直径
1 mm
適合性
BeadBug and BeadBlaster
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Loose, bulk beads, 0.5mm diameter, acid washed glass for bead homogenization
アプリケーション
Bead homogenization
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
BMSD113110-200G:
試験成績書(COA)