スキップする
MXLMC0120
Milliflex®液体培地カセット
For bioburden and water analysis with the Milliflex® system
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116129
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
styrene-acrylonitrile (SAN)
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile
form
plate (liquid agar)
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Milliflex®液体培地カセットは、便利かつ迅速で信頼性の高いバイオバーデン試験のために、Milliflex®またはMilliflex Oasis®システムとともに使用する設計となっています。この液体培地カセットは、品質を保証し外因性汚染のリスクを回避しつつ、微生物汚染検査のワークフローを合理化するために役立ちます。各プレートは、ユーザーが分注した約2 mLの液体培地を保持できます。アンプル入りブロス培地は通常、Milliflex®液体培地カセット(Milliflex®システム向けアンプル入り液体培養培地)と組み合わせて使用されます。
Application
Milliflex®液体培地カセットは、バイオバーデン試験および水の一般的な微生物分析に使用されます。また、化粧品、および醸造業界で幅広く使用されています。
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MXSMC0120MXSMPCA48MXSMCET48
description
For bioburden and water analysis with the Milliflex® system
description
Empty Milliflex Cassettes to be filled with solid media
description
Plate Count Agar, for aerobic bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
Cetrimide Agar, Naladixic Acid, for Pseudomonas aeruginosa, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
agency
EP, USP
agency
-
agency
International standards
agency
International Standards
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring, bioburden testing
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)