スキップする
MX1583A
Molecular Sieve, Type 3A
pellet diam. 1/16 in.
別名:
Molecular Sieve
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
23201100
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
pellets, rod
pellet diam.
1/16 in.
color
tan
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
1/16 Pellets
Application
  • Study on the Adsorption of Trace Water in N-Methyl-pyrrolidone Solvents by A-Type Molecular Sieves: This research explores the use of type 3A molecular sieves for the adsorption of trace water in N-Methyl-pyrrolidone solvents, demonstrating their effectiveness in solvent dehydration processes (Zhang J et al., 2024).
Analysis Note
Color: Tan
Diameter: 1/16 inchinch
Form: Pellets/rods
Identification (potassium): To pass test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molecular Sieve, Type 3A
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)