Merck
MX0485
Supelco
メタノール
≥99.8% (GC), ACS reagent, for extraction, for analytical purposes, meets USP/NF
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
EC Index Number:
200-659-6
bp:
64.7 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
メタノール, for extraction, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
グレード
ACS reagent
for extraction
reagent grade
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
詳細
for analytical purposes
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl (acetone, formaldehyde, acetaldehyde)
≤0.1% Water (H2O)
≤2 ppm Benzene (GC)
0.0002 meq Titrable base
蒸発残留物質
≤0.001%
clearAPHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
転移温度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
MX0485P-4 is packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
アナリシスノート
AppearanceClearAssay (GC)99.8% minCarbonyl (acetone,formaldehyde,acetaldehyde)0.001% maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxSolubility in waterTo pass testSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testSubstances reducing permanganateTo pass testTitrable acid0.0003meq/g maxTitrable base0.0002meq/g maxWater (H2O)0.1% max
Evaporation Number: 1.9
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MX0485-8:
MX0485-901:
MX0485MT-40:
MX0485-39:
MX0485-9:
MX0485OCI-901:
MX0485-6:
US2MX0485-5:
MX0485P-4:
MX0485DF-36:
MX0485AP-37:
MX0485CB-39:
MX0485-20:
MX0485DP-38:
MX0485BA-38K:
MX0485-37:
MX0485PG-37:
MX0485PP-40:
SA179337-18L:
MX0485BS-40K:
MX0485-32:
MX0485-7:
MX0485-35:
MX0485GE-38:
MX0485-5:
179337-901:
MX0485-3:
MX0485DP-31:
MX0485GN-38SK:
SA179337-200L:
MX0485-38:
MC1386-901:
MX0485-36:
MX0485MP-38S:
MX0485CF-37:
MX0485-40:
MX0485-23:
MX0485C-3:
MX0485-PP20:
MX0485FB-37:
MX0485MC-38:
MX0485LY-NS20:
MX0485-31:
MX0485PP-6:
MX0485.901:
MX0485GN-37:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Are there any restrictions on using methanol MX0485-9 for staining slides?
    1 回答
    1. Typically, methanol is not used for staining slides in histological procedures but is preferred as a fixative and solvent for hematology staining procedures such as Wright, Wright Giemsa, Giemsa, and other Romanowsky-type staining processes. There isn't a special grade of methanol specifically designated for use in hematology staining.