Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
MMP000864
Millipore
Milliflex® Oasisファネル
Individually Packed, for use with Milliflex Oasis® systems, gridded black mixed cellulose esters (MCE) filter membrane, pore size 0.45 μm
別名:
Milliflex Oasis®ろ過ユニット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
gridded black mixed cellulose esters (MCE) filter membrane
polypropylene body
styrene-acrylonitrile (SAN) body
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
製品種目
Milliflex Oasis®
特徴
ready-to-use
パラメーター
100 mL max. working volume
ポアサイズ
0.45 μm
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with Milliflex Oasis® systems
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Milliflex® Oasisファネルは滅菌済みのすぐに使用できるろ過ユニットです。本ユニットの構成:
  • 100 mLファネル。
  • 黒格子付きMCEフィルターメンブレン。
密閉された一体型メンブレンフィルターは、メンブレンの操作や処理の必要がないため、主要な汚染源が最小限に抑えられ、バイオバーデン試験の信頼性が向上します。密閉されたメンブレンが、他のろ過システムによく見られるバイパス現象を防ぎます。
Milliflex®のろ過は標準のメンブレンのほぼ2倍の表面積を有するため迅速なろ過が可能で、ファネルはツールを使用することなく簡単にメンブレンから取り外せます。ろ過後のメンブレンの凸形状は、メンブレンの完全性を示しており、また培養培地に配置されている場合には気泡の混入を防止します。
アプリケーション
Milliflex® Oasisファネルは、バイオバーデン試験、水質モニタリング、およびビールやボトル入り飲料水の一般的な微生物分析のためのサンプルろ過に使用されます。医薬品、化粧品、および醸造業界で幅広く使用されています。
特徴および利点
  • 完全に透明な材質であるため液体量のコントロールが容易
  • 材質が超疎水性であるためろ過後の液体残留物が少ない
  • ファネルとメンブレンの分離が簡単
  • ろ過中に装置を閉めることができる新しいヒンジ付き蓋により、二次汚染のリスクが低下
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
MMP000864:
試験成績書(COA)