物質
316L stainless steel
stainless steel head
品質水準
包装
pkg of 1 unit (per pack)
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with Milliflex Oasis® System for Milliflex® Quantum application
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
Milliflex® Quantumメンブレントランスファーツールは、Milliflex® Quantum迅速検出システムをMilliflex Oasis®システムとともに使用するための付加的な付属品です。Milliflex® Quantumシステムは、ろ過可能なさまざまなマトリックスにおいて、汚染物質を迅速かつ定量的に検出するための、迅速蛍光法に基づくテクノロジーです。このシステムは使いやすく単純で、メンブレンろ過された生存微生物を1サンプルあたり1 CFUまで検出できます。Milliflex® Quantumシステムは、生存微生物の普遍的な酵素蛍光染色に基づく実証済みの技術を使用しています。Milliflex® Quantumメンブレントランスファーツールは、微生物学的安全キャビネットまたは層流フード内で使用する必要があります。Milliflex® Quantumメンブレントランスファーツールをポンプに配置してから、ヘッドのマークとポンプ本体のマークの位置がそろうまで時計方向に回してロックしてください。
アプリケーション
Milliflex® Quantumメンブレントランスファーツールは、Milliflex® Quantum迅速検出システムをMilliflex Oasis®システムとともに使用するための付加的な付属品です。メンブレンを安全に除去できるようにします。ビール、ボトル入り飲料水、化粧品のバイオバーデン試験および水質モニタリング、ならびに医薬品の分析に使用されます。
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
資料
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.
関連コンテンツ
Milliflex® Quantum® システムは、蛍光染色法を用いた迅速な微生物汚染検出を可能にします。