Merck
MIX0100LSPB04
Millipore
Mobius® MIX100シングルユースミキシングアセンブリ、ニードルフリーサンプルポートと4インチ粉末ポート(ブロンズ)付き
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
Nylon clamp(s) (TC)
PVDF clamp(s) (pinch)
PVDF plug (Luer; Kynar)
PureFlex container (mix)
high-density polyethylene cup
low-density polyethylene adapter (SterilEnz)
magnetic impeller(s) (sintered neodymium magnet NdFeB encased in polypropylene)
polyethylene ports (bung)
polypropylene adapter
polypropylene cap (TC end)
polysulfone connections (CPC)
silicone gasket (TC)
silicone tubing
品質水準
製品種目
Mobius®
パラメーター
4-40 °C temperature (non-condensing environment)
H
66.0 cm (26.0 in.)
W
50.8 cm (20.0 in.)
Depth
50.8 cm (20 in.)
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。