Merck
MFGL20GF3
Durapore® 0.22 µm、Millipak®Final Fillカプセル
Millipak® Final Fill 200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
物質
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
無菌性
irradiated
non-sterile
滅菌適合性
gamma compatible
製品種目
Millipak® Final Fill 200
特徴
hydrophilic
テクニック
sterile filtration: suitable
L
5.7 in.
W
3.0 in.
ろ過面積
1000 cm2
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
fitting (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany