To reduce the occurrence of sample-related bead aggregation, the following steps can be taken:
•Spin samples at 10,000 x g for 10 minutes immediately before preparing sample dilutions or loading samples into the plate.
•Resuspend the plate in Wash Buffer instead of Sheath or Drive Fluid. The plate must be read within a couple of hours, and the buffer should be switched to Sheath or Drive Fluid for longer storage.
•Dilute samples at a ratio of 1:2 or 1:4.
•Perform more wash cycles after the primary incubation step of the assay to remove substances that cause bead aggregation.
MCYTOMAG-70K-PMX
MILLIPLEX®マウスサイトカイン/ケモカイン磁気ビーズパネル - プレミックス25プレックス - 免疫学マルチプレックスアッセイ
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
別名:
Luminex® Mouse cytokine immunoassay, Millipore Mouse cytokine immunoassay, Mouse cytokine Multiplex Immunoassay
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
mouse
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 85-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Premixed
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
- より柔軟なプレートおよびプレートウォッシャーのオプション
- 混濁した血清/血漿サンプルでの検査性能の改善
- ビーズ以外を用いた検査と同等のアッセイ結果
- 自動洗浄により、真空ろ過洗浄に関連する多くの問題を回避
MILLIPPLEX®マウスサイトカイン/ケモカインパネルを使用すると、サイトカインの治療効果とサイトカインの発現調節に焦点を当てることができます。ビーズフォーマットのLuminex® xMAP®プラットフォームと組み合わせれば、速度と感度を最適化できる長所が得られ、数多くの分析物を複合的に同時定量検出できるため、生産性を大幅に改善できます。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
アプリケーション
- アナライト:G-CSF、GM-CSF、IFNγ、IL-1α、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-7、IL-9、IL-10、IL-12(p40)、IL-12(p70)、IL-13、IL-15、IL-17、IP-10、KC、MCP-1、MIP-1α、MIP-1β、MIP-2、RANTES、TNF-α
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
-
It seems that the sample wells are experiencing low bead counts while the standard and control wells are unaffected. This issue is limited to 1 or 2 cytokines, while the rest show normal counts. It doesn't appear to be related to the instrument, bead loss, or inadequate bead mixing. What could be the possible reason for this discrepancy?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Does the addition of 25 µL of Assay Buffer to the sample well count as a dilution when using a Milliplex kit that does not require a sample dilution prior to loading the plate?
1 回答-
If the sample is not diluted prior to loading the plate, and the same volume of standard and sample are loaded, then there is no need to apply a sample dilution factor.