Merck
MCR4010FS1
Millipore
Millistak+® Podデプスフィルター
CR40, filtration area 1.1 m², Process Scale
別名:
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 1.1 m 2 surface area, 1/pack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Millistak+® Podデプスフィルター, CR40, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
物質
carbon (active)
cellulose
polypropylene
品質水準
詳細
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
ろ過面積
1.1 m2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
全有機炭素(TOC)残留物
1300-1700 ppb
入力
sample type liquid
導電率
4.36-4.57 μS/cm at 25 °C (product water)
フィルターグレード
CR40
詳細
デバイスの構成:複層Pod
アプリケーション
活性炭は非常に汎用性の高い加工助剤であり、幅広い分子量の臭気成分や色素に対して高い親和性と吸着能を発揮します。
規格
フィルターグレード:CR40
調製ノート
滅菌法
123 °Cで60分間のオートクレーブ1サイクル後に完全性は維持されていました
アナリシスノート
25°Cにおける製品水導電性、オートクレーブ(123°Cで60分間を1サイクル)および媒体表面積1 ft2(100 L/m2)あたり10リットルの純水フラッシング後
全有機体炭素(TOC)残留:オートクレーブ(123 °Cで60分間を1サイクル)および媒体表面積ft2(100 L/m2)あたり10リットルの純水フラッシング後
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。