クローン
5F3.1, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANLN(54443)
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
細胞骨格シグナル伝達
品質
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Anillin in 10 µg of mimosine and nocodozole treated and untreated HeLa cell lysate.
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human testis tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:100 dilution of this antibody detected Anillin in human testis tissue sections.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Mimosine and nocodozole treated and untreated HeLa cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT96:
試験成績書(COA)