クローン
P4G9, monoclonal
交差性
mouse, human, rat
交差性(ホモロジーによる予測)
guinea pig (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Gja1(281193)
dog ... Gja1(403418)
guinea pig ... Gja1(100379273)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rabbit ... Gja1(100008935)
rat ... Gja1(24392)
rhesus monkey ... Gja1(714344)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
免疫蛍光染色:代表的なロットを使用してNRK細胞中のConnexin 43を検出しました(ご提供:Joell Solan in Paul Lampe s Lab at the Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA)。
免疫沈降:代表的なロットを免疫沈降に適用してConnexin 43を検出しました(Sosinsky, G.E., et. al. (2007).Biochem J. 408(3):375-85).
免疫細胞染色:代表的なロットを免疫細胞染色に適用してConnexin 43を検出しました(Norris, R.P., et. al. (2008).Development.135(19):3229-38).
免疫細胞染色:代表的なロットを免疫細胞染色に適用してConnexin 43を検出しました(Churko, J.M., et. al. (2010).Biochem J. 429(3):473-83).
細胞構造
品質
免疫組織染色:この抗体を希釈倍率1:50で使用して、ヒト腎心臓組織のConnexin 43を検出しました。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABT901:
試験成績書(COA)