SAB4200730
Anti-Connexin 43 Antibody
mouse monoclonal, CXN-6
別名:
Anti-AVSD3, Anti-CMDR, Anti-CX43, Anti-EKVP, Anti-EKVP3, Anti-GJAL, Anti-HLHS1, Anti-HSS, Anti-ODDD, Anti-PPKCA
サイズを選択してください
¥26,900
サイズを選択してください
About This Item
¥26,900
おすすめの製品
製品名
Anti-Connexin 43 antibody, Mouse monoclonal, clone CXN-6, hybridoma cell culture supernatant
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CXN-6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
chicken, rat, feline, bovine, human, porcine, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 1:5,000-1:7,500 using mouse myoblast C2C12 cell line extract
immunofluorescence: 1:500-1:1,000 using mouse myoblast C2C12 cell line
immunohistochemistry: 1:200-1:500 using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded mouse heart sections
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Gja1(281193)
cat ... Gja1(101100211)
chicken ... Gja1(395278)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rat ... Gja1(24392)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200730-VAR:
SAB4200730-25UL:
SAB4200730-100UL:
SAB4200730-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)