安全性情報
MABT186
Sigma-Aldrich
抗Exo70抗体、クローン70X13F3
clone 70X13F3, from mouse
別名:
Exocyst complex component 7, Exocyst complex component Exo70, rExo70
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
70X13F3, monoclonal
化学種の反応性
human, rat
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EXOC7(23265)
詳細
Exocyst複合体コンポーネント70(Exo70)は、Sec3、Sec5、Sec6、Sec8、Sec10、Sec15、Exo70、およびExo84から構成される八量体構造であるexocyst複合体の成分です。Exocyst複合体は、分泌小胞と細胞膜との融合、および小胞体の積荷(神経伝達物質、ホルモン、膜タンパク質など)の放出を促進します。これまでの研究で、Exo70がアクチン集合および細胞の運動に重要な役割を果たしていることが示されています。
免疫原
ラットExo70に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
この抗Exo70 抗体、クローン70X13F3を用いたExo70の検出は、ウェスタンブロッティング、ICCでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのヒト脳組織ライセートにおいてExo70を検出できます。
免疫細胞染色: 独立したラボが代表的なロットをExo70細胞で使用しました。(Hsu, S.C., et al. (2001).The Journal of Neuroscience.21(11):3839–3848.)
免疫組織染色: 独立したラボが前回のロットをIFで使用しました。(Hsu, S.C., et al. (2011).The Journal of Neuroscience.31(10):3522–3535.)
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格シグナル伝達
品質
ラット脳組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのラット脳組織ライセ-ト中のExo70を検出できます。
ターゲットの説明
約75 kDa、実測
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2bκ。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳組織ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT186:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ilka Wilhelmi et al.
Molecular metabolism, 45, 101151-101151 (2020-12-29)
Hormone secretion from metabolically active tissues, such as pancreatic islets, is governed by specific and highly regulated signaling pathways. Defects in insulin secretion are among the major causes of diabetes. The molecular mechanisms underlying regulated insulin secretion are, however, not
Cristina Cacho-Navas et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 79(1), 61-61 (2022-01-10)
Apical localization of Intercellular Adhesion Receptor (ICAM)-1 regulates the adhesion and guidance of leukocytes across polarized epithelial barriers. Here, we investigate the molecular mechanisms that determine ICAM-1 localization into apical membrane domains of polarized hepatic epithelial cells, and their effect
Cristina Cacho-Navas et al.
eLife, 12 (2024-04-10)
Epithelial intercellular adhesion molecule (ICAM)-1 is apically polarized, interacts with, and guides leukocytes across epithelial barriers. Polarized hepatic epithelia organize their apical membrane domain into bile canaliculi and ducts, which are not accessible to circulating immune cells but that nevertheless