安全性情報
MABS827
Sigma-Aldrich
抗ERK1/2抗体、クローン16A6.1
clone 16A6.1, from mouse
別名:
EC: 2.7.11.24, MAP kinase 3, MAPK3, ERT2, ERK-1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase isoform p44, p44-MAPK, MNK1, Microtubule-associated protein 2 kinase, p44-ERK1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
16A6.1, monoclonal
化学種の反応性
rat, human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPK3(5595)
mouse ... Mapk3(26417)
rat ... Mapk3(50689)
詳細
マイトジェン活性化プロテインキナーゼ3(UniProt:P21708、EC:2.7.11.24、別名:MAPキナーゼ3、MAPK3、ERT2、ERK-1、インスリン刺激MAP2キナーゼ、MAPキナーゼアイソフォームp44、p44-MAPK、MNK1、微小管関連タンパク質2キナーゼ、p44-ERK1)は、ラットmapk3(別名:Erk1、Prkm3)遺伝子(Gene ID: 50689)によってコードされています。ERK1(別名:MAPK 3)とERK2(別名:MAPK 1またはMAPK 2)は、Ras-Raf-MEK-ERKシグナル伝達経路に関連するセリン/トレオニンキナーゼです。ERK1/2は、保存されているThr-Glu-Tyr(TEY)二重リン酸化モチーフで、最初にTyr残基(ヒト/ラットERK1 Tyr204/Tyr203、ヒト/ラットERK2 Tyr187/Tyr183)で、次にThr残基(ヒト/ラットERK1 Thr202/Thr201、ヒト/ラットERK2 Thr185/Thr181)で、MEK1/2触媒によってリン酸化されることにより活性化されます。ERK1/2はプロリン指向性キナーゼであり、Ets、Elk、c-Fosなどの転写因子を含めて、何百もの細胞質および核内基質のPro-Xxx-Ser/Thr-Pro配列モチーフのリン酸化を優先的に触媒します。この一次構造の要件に加えて、多くのERK1/2基質にはD-ドッキング部位やF-ドッキング部位があります。KSR1/2、IQGAP1、MP1、アレスチン1/2などの様々な足場タンパク質も、ERK1/2 MAPキナーゼカスケードの制御に関与しています。Ras-Raf-MEK-ERKシグナル伝達活性は、ヒトの全てのがんの約3分の1で上方制御されており、このシグナル伝達経路の構成要素に対する標的阻害は、広く抗がん剤戦略になっています。
特異性
クローン16A6.1は、ヒト、マウス、およびラットのERK1およびERK2を検出します。このクローンは、C末端領域の21個のアミノ酸に相当する配列を標的とします。
免疫原
ラットERK1のC末端領域に由来する21個のアミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗ERK1/2抗体クローン16A6.1(カタログ番号:MABS827)を用いて、ERK1/2を検出できます。免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングで使用できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:250~1:1,000で使用、ヒト精巣、ヒト小脳、ラット大脳皮質およびマウス小腸組織でERK1/2を検出できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
品質
RAW264.7細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのRAW264.7細胞ライセート中でERK1/2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約42 kDa、算出値:43.08 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
関連事項
先発品:05-1152
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2b抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABS827:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bar Levi et al.
International journal of molecular sciences, 22(17) (2021-09-11)
We examined the effects of ALOS4, a cyclic peptide discovered previously by phage library selection against integrin αvβ3, on a human melanoma (A375) xenograft model to determine its abilities as a potential anti-cancer agent. We found that ALOS4 promoted healthy
Phuriwat Khiewkamrop et al.
FEBS open bio, 12(5), 937-958 (2022-03-05)
The de novo lipogenesis (DNL) pathway has been identified as a regulator of cancer progression and aggressiveness. Downregulation of key lipogenesis enzymes has been shown to activate apoptosis in cancerous cells. Epigallocatechin gallate (EGCG) inhibits cancer cell proliferation without causing cytotoxicity
Jiraporn Kantapan et al.
BMC complementary medicine and therapies, 21(1), 189-189 (2021-07-05)
Radioresistance can pose a significant obstacle to the effective treatment of breast cancers. Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is a critical step in the acquisition of stem cell traits and radioresistance. Here, we investigated whether Maprang seed extract (MPSE), a gallotannin-rich extract