クローン
BG8, monoclonal
分子量
calculated mol wt 62.82 kDa
observed mol wt ~62 kDa
精製方法
using protein G
交差性
mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
human
包装
antibody small pack of 100 μL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
エピトープ配列
N-terminal
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SHC1(6464)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SHC-transforming protein 1 in NIH3T3 cell lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected p66shc 1 in Immunofluorescence application (Orsini, F., et al. (2004). J Biol Chem. 279(24): 25689-95).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected p66shc in Immunocytochemistry application (Orsini, F., et al. (2004). J Biol Chem. 279(24): 25689-95).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected p66shc in Western Blotting application (Orsini, F., et al. (2004). J Biol Chem. 279(24): 25689-95); Su, K.G., et al. (2012). Eur J Neurosci. 35(4):562-71).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
物理的形状
再構成
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS2309-100UL:
MABS2309-25UL:
試験成績書(COA)