MABS2173
Anti-PNPLA3/Adiponutrin Antibody, clone 19A6
別名:
1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase Pnpla3;EC:2.3.1.51;Acylglycerol transacylase;Adiponutrin;ADPN;Calcium-independent phospholipase A2-epsilon;iPLA2-epsilon;Lysophosphatidic acid acyltransferase;Patatin-like phospholipase domain-containing protei
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
19A6, monoclonal
分子量
calculated mol wt 45.77 kDa
observed mol wt ~43 kDa
精製方法
using protein G
交差性
mouse
包装
antibody small pack of 100 μg
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
エピトープ配列
Internal
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PFN2(5217)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Western Blotting in Mouse brain tissue extracts.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected PNPLA3 in Mouse brain tissue extracts.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PNPLA3 in Western Blotting applications (BasuRay, S., et al. (2017). Hepatology. 66(4): 1111-1124).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated PNPLA3 in Immunoprecipitation applications (BasuRay, S., et al. (2017). Hepatology. 66(4): 1111-1124).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABS2173-100UG:
MABS2173-25UG:
試験成績書(COA)