安全性情報
MABS1917
Sigma-Aldrich
抗RIP140抗体、クローン6D7
clone 6D7, from mouse
別名:
Nuclear receptor-interacting protein 1, Nuclear factor RIP140, Receptor-interacting protein 140
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6D7, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
ChIP: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NRIP1(8204)
詳細
核内受容体相互作用タンパク質1(UniProt:P48552、別名:核内因子RIP140、受容体相互作用タンパク質140)は、ヒトNRIP1遺伝子(Gene ID:8204)によってコードされています。RIP140は個々の病巣に局在する核タンパク質であり、リガンドが結合したNR3C1に結合すると、より大きな核内ドメインに再分布されます。肝臓では概日リズムに従って発現します。RIP140には、核受容体に対する親和性が異なる9つのLeu-Xaa-Xaa-Leu-Leu (LXXLL)モチーフが含まれています。C末端のLTKTNPILYMLQKモチーフは、レチノイン酸(RA)受容体α(RARA)およびレチノイドX受容体β(RXRB)のホモダイマーおよびヘテロダイマーとのリガンド依存的相互作用に必要であり、またコアプレッシャー活性、およびHDAC3とRARA/RXRBとの複合体形成にも必要です。さらに、少なくとも4つの自律抑制ドメイン(RD1~4)が含まれます。RD1がヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)非依存的なメカニズムで機能するのに対し、RD2、RD3、RD4は、細胞の種類によってHDAC依存性あるいは非依存性メカニズムで機能します。RIP140のアセチル化は核内移行を制御し、RIP140の共抑制活性はそのアセチル化によって制御され、このことで、C末端結合タンパク質1(CTBP1)との相互作用が消失することが示されています。いくつかのグルココルチコイドの反応は、おそらくグルココルチコイド受容体(GR)との相互作用を介して、RIP140によって調節されることを示し、これは真の共活性化因子とGRの結合を妨げます。(参考文献:Subramaniam N, et al. (1999)。J. Biol. Chem. 274(25):18121-7)。
特異性
クローン6D7は、ヒト、マウスおよびラット細胞中の核内受容体相互作用タンパク質1(RIP140)を検出します。N末端側半分に由来する178個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒト核内受容体相互作用タンパク質1(RIP140)のN末端半分に由来する178のアミノ酸に相当するGSTタグ付きリコンビナントフラグメント
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:ウェスタンブロッティングでRIP140を検出しました(Kiskinis, E., et. al. (2007)。EMBO J. 26(23):4831-40; Hallberg, M., et. al. (2008)。Mol Cell Biol. 28(22):6785-95)。
クロマチン免疫沈降:クロマチン免疫沈降でRIP140を検出しました(Hallberg, M., et. al. (2008)。Mol Cell Biol. 28(22):6785-95)。
抗RIP140抗体クローン6D7(カタログ番号:MABS1917)は、RIP140を検出するマウスモノクローナル抗体であり、クロマチン免疫沈降(ChIP)およびウェスタンブロッティングでの使用がテストされています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
品質
MCF7細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのMCF7細胞ライセート中のRIP140を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約160 kDa、算出値:126.94 kDa一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS1917:
MABS1917-25UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sara A Harper et al.
Experimental gerontology, 143, 111111-111111 (2020-10-18)
To evaluate the safety and feasibility of combining exercise (EX) and resveratrol to treat older adults with physical function limitations. Three-arm, two-site pilot randomized, controlled trial (RCT) for community-dwelling adults (N = 60), 71.8 ± 6.3 years of age with functional limitations. Participants were randomized
Mijeong Kim et al.
Nature communications, 15(1), 1285-1285 (2024-02-13)
During human pregnancy, extravillous trophoblasts play crucial roles in placental invasion into the maternal decidua and spiral artery remodeling. However, regulatory factors and their action mechanisms modulating human extravillous trophoblast specification have been unknown. By analyzing dynamic changes in transcriptome