クローン
MCA-BH7, monoclonal
交差性
human, bovine, rat
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UCHL1(7345)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経変性疾患
Immunofluorescence Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected UCHL1 in rat brain spinal cord tissue (Gerry Shaw. EnCor Biotechnology, Inc., Gainesville, Florida).
品質
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected UCHL1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
Rat brain spinal cord tissue lysate.
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABN48:
試験成績書(COA)