MABN1863
Anti-SET-alpha, clone 5F4D9
clone 5F4D9, from mouse
別名:
Protein SET-alpha, HLA-DR-associated protein II alpha, IGAAD, alpha isoform, Inhibitor of granzyme A-activated Dnase, alpha isoform, PHAPII, alpha isoform, I-2PP2A, alpha isoform, Phosphatase 2A inhibitor I2PP2A, alpha isoform, TAF-I alpha, Template-acti
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5F4D9, monoclonal
交差性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SET(6418)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経シグナリング
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL from a representative lot specifically detected SET-alpha, but not SET-beta in Ramos human Burkitt′s lymphoma cell lysate (Courtesy of M. P. Vitek, Ph.D. Dr. Vitek is an employee and stockholder in Oncotide Pharmaceuticals, Inc. and a faculty member of Duke University Medical Center. Matters of potential personal and institutional conflict of interest are managed by the Duke University Medical Center Conflict of Interest Committee).
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SET-alpha in 10 µg of DU145 human prostate cancer cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN1863:
試験成績書(COA)