安全性情報
MABN1539
Sigma-Aldrich
抗セロトニン受容体1B抗体、クローン1C2.1
clone 1C2.1, from mouse
別名:
5-hydroxytryptamine receptor 1B, 5-HT-1B, 5-HT-1D-beta, 5-HT1B, S12, Serotonin 1D beta receptor, Serotonin receptor 1B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C2.1, monoclonal
交差性
human, rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HTR1B(3351)
詳細
5-ヒドロキシトリプタミン受容体1B(UniProt:P28222、別名:5-HT-1B、5-HT-1D-β、5-HT1B、S12、セロトニン1Dβ受容体、セロトニン受容体1B)は、ヒトHTR1B(別名:HTR1DB)遺伝子(Gene ID:3351)によってコードされています。5-HT受容体は、そのアンタゴニスト感受性と5-HTに対する親和性によってグループに分かれます。5-HT1受容体は5-HT受容体のサブファミリーであり、当初はアデニリルシクラーゼの阻害、配列の類似度、重複する薬理学的特異性によって分類されていました。このサブファミリーには次の5種類の受容体が含まれます。5-HT1A、5-HT1B、5-HT1D、5-HT1Eおよび5-HT1Fで、これらはGi/Goに結合し、抑制性神経伝達を媒介できます。5HT-1B受容体は、大脳皮質、線条体、扁桃体、髄質、海馬、尾状核、被殻に分布するGタンパク質共役型受容体ファミリーに属します。また5-HT-1Bはまた、エルゴットアルカロイド誘導体、さまざまな抗不安薬や抗うつ薬、リゼルグ酸ジエチルアミドなどの向精神物質の受容体としても機能します。リガンド結合は受容体の構造変化を引き起こし、Gタンパク質を介したシグナル伝達を生じさせ、アデニル酸シクラーゼなどの下流のエフェクター活性を調節します。5-HT-1Bを介したシグナル伝達はアデニル酸シクラーゼの活性を阻害します。5-HT1B受容体は、体温調節、呼吸、食欲制御、性行動、攻撃性への関与が知られています。
5-HT-1B受容体は、抗偏頭痛薬、双極性障害や自閉症治療薬、抗攻撃性薬の治療標的です。
特異性
クローン1C2.1は、ヒト、マウスおよびラットのセロトニン受容体1Bの3番目の細胞質ドメインにあるエピトープを標的にしています。
免疫原
ヒトセロトニン受容体1Bの3番目の細胞質ドメインに相当するGSTタグ付きリコンビナントフラグメント。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:50~1:250で使用、ヒト(小脳および大脳皮質)ならびにラット(大脳皮質および髄質)の脳組織切片で、セロトニン受容体1Bを検出できます。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのマウス脳組織ライセート中のセロトニン受容体1Bを検出できます。
抗セロトニン受容体1B抗体クローン1C2.1(カタログ番号:MABN1539)は、セロトニン受容体1Bを高度な特異性で標的にするマウスモノクローナル抗体であり、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
神経科学
品質
ラット脳組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのラット脳組織ライセート中のセロトニン受容体1Bを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約43 kDa算出値:43.57/43.08/43.16 kDa(ヒト/マウス/ラット)一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG。
精製マウスIgG1抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MABN1539:
試験成績書(COA)