MABF810
Anti-MHC class II (I-A/I-E), PE, clone M5/114 .15.2 Antibody
clone M5/114.15.2, from rat, PE
別名:
H-2 class II histocompatibility antigen gamma chain, Ia antigen-associated invariant chain (Ii), MHC class II-associated invariant chain, CD74, MHC class II (I-A/I-E)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
結合体
PE
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M5/114.15.2, monoclonal
化学種の反応性
mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
flow cytometry: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Cd74(16149)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
免疫グロブリン及び免疫
品質
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected MHC class II (I-A/I-E) in one million C57Bl/6 splenocytes.
物理的形状
保管および安定性
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF810:
試験成績書(COA)