安全性情報
MABF233
Sigma-Aldrich
抗HLA-C抗体、クローンDT9
clone DT9, from mouse
別名:
HLA class I histocompatibility antigen,Cw-1 alpha chain, MHC class I antigen Cw*1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DT9, monoclonal
交差性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HLA-C(3107)
詳細
HLA-C(別名:HLAクラスI組織適合抗原、Cw-1α鎖、MHCクラスI抗原Cw*1)は、HLA-C/HLAC遺伝子によってコードされています。α鎖とβ鎖(β2-ミクログロブリン)が含まれ、ヒトヘルペスウイルス8 MIR1タンパク質と相互作用します。
以前割り当てられていたタンパク質IDのP30499は、P10321に統合されました。詳細については、UniProtデータベースを参照してください。
免疫原
ヒトHLA-Cに相当する精製タマリンMHCクラスI分子
アプリケーション
フローサイトメトリー:独立した研究所において、200人の健康被験者に由来する末梢血CD3+細胞において、HLA-Cが検出されました(Apps, R., et al. (2013)。Science.340(6128):84-91)。
フローサイトメトリー:独立した研究所において、ヒトPBMCが検出されました(Corrah, T. W., et al. (2011)。J Virol.85(7):3367-3374)。
免疫沈降:独立した研究所において、各種ヒト細胞株でHLA-Cを免疫沈降させました(Braud, V. M., et al. (1998)。Curr Biol. 8(1):1-10)。
抗HLA-C抗体クローンDT9はHLA-Cに対する抗体で、フローサイトメトリーおよびIPで使用できます。
研究カテゴリー
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
炎症および自己免疫機構
品質
ヒトPBMCでフローサイトメトリーにより評価されています。
フローサイトメトリー:1 µgで使用、ヒトPBMCでHLA-Cを検出できます。
ターゲットの説明
算出値:41 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2bκ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABF233:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Etikala Apoorva et al.
Helicobacter, 29(2), e13069-e13069 (2024-03-22)
Helicobacter pylori (H. pylori) seems to play causative roles in gastric cancers. H. pylori has also been detected in established gastric cancers. How the presence of H. pylori modulates immune response to the cancer is unclear. The cytotoxicity of natural
Bizhan Romani et al.
Scientific reports, 7(1), 87-87 (2017-03-10)
Functional studies of HIV-1 proteins are normally conducted using lab adapted strains of HIV-1. The extent of those functions in clinical strains is sometimes unknown. In this study, we amplified and sequenced HIV-1 Vpu from 10 Iranian patients infected with
Bizhan Romani et al.
Scientific reports, 7, 44894-44894 (2017-03-21)
Functional studies of HIV-1 proteins are normally conducted using lab adapted strains of HIV-1. The extent of those functions in clinical strains is sometimes unknown. In this study, we amplified and sequenced HIV-1 Vpu from 10 Iranian patients infected with
Kristina Hopfensperger et al.
mBio, 11(4) (2020-07-16)
HLA-C-mediated antigen presentation induces the killing of human immunodeficiency virus (HIV)-infected CD4+ T cells by cytotoxic T lymphocytes (CTLs). To evade killing, many HIV-1 group M strains decrease HLA-C surface levels using their accessory protein Vpu. However, some HIV-1 group
Eri Yamada et al.
Cell host & microbe, 23(1), 110-120 (2018-01-13)
The HIV-1-encoded accessory protein Vpu exerts several immunomodulatory functions, including counteraction of the host restriction factor tetherin, downmodulation of CD4, and inhibition of NF-κB activity to facilitate HIV-1 infection. However, the relative contribution of individual Vpu functions to HIV-1 infection