安全性情報
MABF191
Sigma-Aldrich
Anti-CSF1 Antibody, clone 2D10
ascites fluid, clone 2D10, from mouse
別名:
Macrophage colony-stimulating factor 1, CSF-1, M-CSF, MCSF, Lanimostim, Processed macrophage colony-stimulating factor 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D10, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CSF1(1435)
詳細
マクロファージコロニー刺激因子1(CSF1、CSF-1、M-CSF、MCSF)またはラニモスチムは、食細胞、マクロファージ、単球などの単核球の生存、増殖、分化に重要な役割を果たす分子として最初に特定されたサイトカインです。 しかし今日、CSF1は、さまざまな種類の細胞で他の複数の機能を担っていることがわかっています。 CSF1は正常な骨形成、破骨細胞の増殖、骨吸収に必須です。 CSF1は副甲状腺ホルモンの刺激により破骨細胞から放出されます。 さらに、CSF1はアクチンと細胞骨格の再構築に影響を与え、細胞接着と遊走にも影響し、また内皮細胞におけるCSF1の過剰刺激は、動脈硬化の発症と進行に関連しています。 CSF1はまた、妊娠した子宮の子宮内膜上皮にも高度に発現しており、CSF1は正常な胚着床と胎盤形成に必須となっています。 CSF1はがんにおいても重要な役割を担っているようです。まず、CSF1は抗腫瘍因子であり、抗腫瘍活性のあるマクロファージの発現を増加させますが、乳がん、骨がん、その他複数のがんでは、CSF1の過剰発現が細胞の浸潤、増殖、腫瘍の生存を促進するようです。 最後に、分泌型成熟因子としてのCSF1は、炎症性サイトカインの放出を促進し、炎症や感染に対する自然免疫過程の一部として機能します。 CSF1は最初、膜に結合した前駆体として産生されますが、刺激によりプロセッシングされ、分泌型になります。 CSF1は高度にグリコシル化されており、細胞の表面膜だけでなくECMにも存在します。 CSF1受容体はマクロファージ、内皮細胞、破骨細胞など、多くの細胞種に存在します。 EMD-Milliporeの抗CSF1マウスモノクローナル抗体は、リコンビナントタンパク質におけるウェスタンブロッティングや、ヒト胎盤組織のパラフィン包埋切片の免疫組織染色において、テストされています。
免疫原
大腸菌で発現させたヒトCSF1の精製リコンビナントフラグメント
アプリケーション
免疫組織染色: 希釈倍率1:200~1:1,000で使用、ヒト胎盤組織でCSF1を検出できます。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗CSF1抗体クローン2D10は、CSF1を標的とする高度に特異的なマウスモノクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびIHCにおいてテストされています。
研究カテゴリー
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
免疫シグナル伝達
品質
ヒトリコンビナントCSF1タンパク質のウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500~1:2,000で使用、ヒトリコンビナントCSF1タンパク質を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約60 kDa特性が明らかになっていないバンドが一部のライセートでみられることがあります。
物理的形状
マウスモノクローナルIgG1抗体、腹水、最高0.1%アジ化ナトリウム含有
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
ヒトリコンビナントCSF1タンパク質
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF191:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enrique Blanco-Carmona et al.
Cell reports. Medicine, 4(11), 101249-101249 (2023-10-27)
The isocitrate dehydrogenase (IDH) gene is recurrently mutated in adult diffuse gliomas. IDH-mutant gliomas are categorized into oligodendrogliomas and astrocytomas, each with unique pathological features. Here, we use single-nucleus RNA and ATAC sequencing to compare the molecular heterogeneity of these
Wei-Chi Hsu et al.
Disease markers, 2019, 2724948-2724948 (2019-10-01)
Colony-stimulating factor-1 (CSF-1) is a homodimeric glycoprotein. The main role of CSF-1 is as a hematopoietic growth factor that modulates proliferation, differentiation, and survival of macrophages. Moreover, CSF-1 has also been reported to be aberrantly expressed in several human cancers.