MABE977
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, clone BF18.11 Antibody
clone BF18.11, from mouse
別名:
E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, Nuclear protein 95, Nuclear zinc finger protein Np95, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containing protein 1, mUhrf1, Ubiquitin-like-containing PHD and RING finger domains protein 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BF18.11, monoclonal
化学種の反応性
mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Uhrf1(18140)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
核受容体
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in 5 mg of NIH/3T3 cell lysate (Roberto Papait, FIRC Institute of Molecolar Oncology).
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in 10 µg of NIH-3T3 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE977:
試験成績書(COA)