MABE936
Anti-ASF-1 Antibody, clone AK-96
clone AK-96, from mouse
別名:
Serine/arginine-rich splicing factor 1, Alternative-splicing factor 1, ASF-1, Splicing factor, arginine/serine-rich 1, pre-mRNA-splicing factor SF2, P33 subunit
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AK-96, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SRSF1(6426)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
核受容体
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ASF-1 in BJ fibroblast cells (Fregoso, O., et al. (2013). Mole. Cell. 50:56-66).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ASF-1 in BJ fibroblast cell lysate (Fregoso, O., et al. (2013). Mole. Cell. 50:56-66).
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ASF-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE936:
試験成績書(COA)