MABE430
Anti-TIP60 Antibody, clone 3F9
ascites fluid, clone 3F9, from mouse
別名:
Histone acetyltransferase KAT5, 60 kDa Tat-interactive protein, Tip60, Histone acetyltransferase HTATIP, HIV-1 Tat interactive protein, Lysine acetyltransferase 5, cPLA(2)-interacting protein
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F9, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KAT5(10524)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
Optimal working dilutions must be determined by end user.
品質
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected human recombinant TIP60 protein.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
Human recombinant TIP60 protein
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABE430:
試験成績書(COA)