安全性情報
MABE308
Sigma-Aldrich
抗ICBP90/UHRF1抗体、クローン1RC1C-10
ascites fluid, clone 1RC-1C10, from mouse
別名:
E3 ubiquitin-protein ligase, inverted CCAAT box-binding protein, Nuclear protein 95, Nuclear zinc finger protein Np95, HuNp95, RING finger protein 106, Transcription factor ICBP90, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containing protein 1, Ubiquitin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1RC-1C10, monoclonal
交差性
human
テクニック
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UHRF1(29128)
詳細
Ubiquitin-like with PHD and ring finger domains 1(UHRF1)(別名:ICBP90、Np95)は多機能性核タンパク質であり、遺伝子抑制を示すヘテロクロマチン形成の重要なメディエーターである可能性があります。UHRF1には、一連のRINGフィンガー関連ドメインが含まれており、それがヘミメチル化シトシン残基を検出して、S期におけるこれらの残基へのDNMT1の動員を引き起こします。それによりUHRF1は、新たに合成されたDNA分子へのメチル化状態の移行を促進します。UHRF1はまた、そのPHDドメインを介してヒストンやHDAC1と相互作用して、ヘテロクロマチン形成に貢献するヒストン残基の修飾を促進する可能性があります。UHRF1は、ユビキチン化によりヒストンH3を直接修飾する可能性もあります。さらに、UHRF1は、PCNAとの会合を介してDNA修復プロセスに寄与する可能性もあります。複数の研究により、UHRF1の過剰発現が多くのがんの発生に寄与している可能性が示唆されています。
免疫原
ヒトICBP90に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:独立したラボから得られたこの抗体は、HeLa細胞ライセートとMOLT-4細胞ライセートにおいてICBP90/UHRF1を検出しました(Hopfner, R., et al. (2001)。266(1-2)15-23.)。
免疫細胞染色:独立したラボから得られたこの抗体は、ICCにおいてICBP90/UHRF1を検出しました(Hopfner, R., et al. (2001)。Gene.266(1-2)15-23.)。
免疫組織染色:独立したラボから得られたこの抗体は、ヒト虫垂がん組織とヒト乳がん組織においてICBP90/UHRF1を検出しました(Hopfner, R., et al. (2000)。Cancer Res. 60(1):121-128.)。
クロマチン免疫沈降:独立したラボから得られたこの抗体は、ChIPでICB90/UHRF1を検出しました(Felle, M., et al. (2011)。Nucleic Acids Res. 39(19).8355-8365.)
抗ICBP90/UHRF1抗体、クローン1RC1C-10は、ICBP90/UHRF1(別名:ubiquitin-protein ligase、inverted CCAAT box-binding protein)を検出するためのマウスモノクローナル抗体であり、WB、ChIP、ICC、IHCにおいて検証されています。&&
研究のサブカテゴリ
クロマチン生物学
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
HeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:5,000で使用、10 µgのHeLa細胞ライセートにおいてICB90/UHRF1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約90 kDa
物理的形状
マウスモノクローナルIgG1、0.05%アジ化ナトリウム含有腹水に溶解。
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
対照
HeLa細胞ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABE308:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael D Rushton et al.
Epigenetics, 17(12), 1590-1607 (2022-03-25)
Propagation of DNA methylation through cell division relies on the recognition of methylated cytosines by UHRF1. In reprogramming of mouse embryonic stem cells to naive pluripotency (also known as ground state), despite high levels of Uhrf1 transcript, the protein is
Yusuke Murase et al.
The EMBO journal, 39(21), e104929-e104929 (2020-09-22)
Human germ cells perpetuate human genetic and epigenetic information. However, the underlying mechanism remains elusive, due to a lack of appropriate experimental systems. Here, we show that human primordial germ cell-like cells (hPGCLCs) derived from human-induced pluripotent stem cells (hiPSCs)
Roxane Verdikt et al.
EBioMedicine, 79, 103985-103985 (2022-04-17)
The multiplicity, heterogeneity, and dynamic nature of human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) latency mechanisms are reflected in the current lack of functional cure for HIV-1. Accordingly, all classes of latency-reversing agents (LRAs) have been reported to present variable ex vivo