安全性情報
MABE1785
Sigma-Aldrich
抗ユビキチン化ヒストンH2B(Lys123)抗体、クローン1B3F12/A9
clone 1B3F12/A9, from mouse
別名:
Histone H2B K123 Ub1, Histone H2B.2 UbK123
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B3F12/A9, monoclonal
化学種の反応性
yeast, human
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
ChIP: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
Saccharomyces cerevisiae ... Htb2(852284)
human ... H2BC1(255626)
詳細
ヒストンH2B.2(UniProt:P02294)は、Saccharomyces cerevisiae(酵母)においてHTB2(別名H2B2)遺伝子(Gene ID: 852284)によってコードされています。ヒストンは、真核生物のクロマチンのヌクレオソーム構造の主体となる塩基性核タンパク質です。4種類のコアヒストン(H2A、H2B、H3、H4)各2分子が八量体を形成し、その周りをDNAがヌクレオソームと称する反復単位となって巻き付いているため、DNAを鋳型として必要とする細胞機構にDNAは近寄ることができません。これにより、ヒストンは、転写調節、DNA修復、DNA複製、および染色体安定性において中心的な役割を果たしています。DNAアクセシビリティは、ヒストンコードとも呼ばれるヒストンの翻訳後修飾とヌクレオソーム再構築の複雑な組み合わせによって制御されています。ヒストンH2Bは、真核細胞のクロマチン構造に関わる主要なヒストンタンパク質の一つです。H2Bは、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH2Bは、リジン123上でRAD6/UBC2-BRE1複合体によってモノユビキチン化され、H2BK123Ub1複合体を形成する可能性があります。この複合体は、エピジェネティックな転写活性化のための特異的なタグを提供し、H3K4meおよびH3K79me形成の必要条件でもあります。H2BK123ub1は、減数分裂時に二本鎖切断の形成を調節することが報告されており、DNA損傷チェックポイントの活性化に必要です。ヒストンH2Bは、減数分裂前期の進行中にSTE20によってリン酸化されてH2BS10phを形成し、染色体凝縮と関連している可能性があります。ヒストンH2Bは、SAGA複合体の構成要素であるGCN5によってアセチル化され、H2BK11acおよびH2BK16acを形成する可能性があります。N末端リジンのアセチル化、特にH2BK11acK16acの形成は、転写に正の影響を与えます。
特異性
クローン1B3F12/A9は、ヒトと酵母のK123ユビキチン化ヒストンH2Bを検出します。 本化合物は、ユビキチン化酵母ヒストンH2BのC末端領域に由来する16アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
リジン123でユビキチン化された酵母ヒストンH2BのC末端領域の16個のアミノ酸に対応するコンジュゲート直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、野生型全細胞酵母抽出物中およびubp8ノックアウト全細胞酵母抽出物中のユビキチン化ヒストンH2B(Lys123)を検出できます。
クロマチン免疫沈降(ChIP):代表的なロットは、出芽酵母のSPA2遺伝子のコード配列において、H2Bと比較してH2BK123ub中のユビキチン化ヒストンH2B(Lys123)を検出しました(Fred van Leeuwen, Ph.D., Division of Gene Regulation B4, The Netherlands Cancer Institute Plesmanlaan 121, Amsterdam Netherlandsの厚意による提供)。
抗ユビキチン化ヒストンH2B(Lys123)、クローン1B3F12/A9抗体、カタログ番号:MABE1785は、ユビキチン化ヒストンH2Bを特異的に検出するマウスモノクローナル抗体であり、クロマチン免疫沈降(ChIP)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
品質
HeLa細胞酸抽出物のウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、HeLa細胞酸抽出物中のユビキチン化ヒストンH2B(Lys123)を検出できます。
ターゲットの説明
約23 kDa、実測; 14.25 kDa、算出。一部のライセートに特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナル抗体IgG1。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
MABE1785-25UG:
MABE1785:
試験成績書(COA)